Learn More
Thermo Scientific Chemicals Zolmitriptan
Código de producto. 15433359
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15433359 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15433359 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60616.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
A serotonin 5HT1D-receptor agonist | CAS: 139264-17-8 | C16H21N3O2
A serotonin 5HT1D-receptor agonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 g
Descripción Blanco
Para utilizar con (aplicación) A serotonin 5HT1D-receptor agonist
CAS 139264-17-8
Fórmula molecular C16H21N3O2
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.36g/mol
Sinónimo (S)-4-(3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-5-indolylmethyl)oxazolidin-2-one
Punto de fusión 136°C to 141°C
Solubilidad Soluble in DMSO at 5mg/ml
Tipo de producto Signal Transduction Reagent
Formulario Crystalline powder