Learn More
R&D Systems™ Zolmitriptan
Código de producto. 30001553
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001553 50 mg 50 miligramos
30001535 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001553 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 4657/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    388.88€
    352.80€ / 50 miligramos
    Ahorro 36.08€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent 5-HT1B/1D/1F agonist
Potent 5-HT1B/1D/1F agonist (Ki values are 0.63, 5.01 and 63.09 nM for h5-HT1D, h5-HT1B and h5-HT1F receptors respectively). Inhibits trigeminal nerve stimulation-mediated neurogenic plasma protein extravasation in guinea pigs; blocks long excitatory postsynaptic potentials (EPSPs) in a rat model of spinal cord injury.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139264-17-8
Fórmula molecular C16H21N3O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zolmitriptan
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.36
Pureza >99%
Peso molecular 287.36