Learn More
Zoligratinib, MedChemExpress
Código de producto. 16483716
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483716 25 mg 25 miligramos
16473907 50 mg 50 miligramos
16450448 5 mg 5 miligramos
16407988 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16483716 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19957
MedChemExpress Zoligratinib (Debio 1347) is an orally available and selective FGFR inhibitor with IC50s of 9.3, 7.6, and 22 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3, and FGFR4, respectively.
Zoligratinib (Debio 1347) is an orally available and selective FGFR inhibitor with IC50s of 9.3, 7.6, and 22 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3, and FGFR4, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zoligratinib
Forma física Solid
CAS 1265229-25-1
Color Amarillo claro
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H16N6O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo Debio 1347 CH5183284
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (70.15 mM; ultrasonic and warming and heat to 50°C)
SMILES O=C(C1=C(N)N(C2=CC=C3N=C(C)NC3=C2)N=C1)C(N4)=CC5=C4C=CC=C5
Peso molecular (g/mol) 356.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.38
Porcentaje de pureza 99.32%