Learn More
Zoliflodacin, MedChemExpress
Código de producto. 16493586
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493586 25 mg 25 miligramos
16489917 5 mg 5 miligramos
16453467 50 mg 50 miligramos
16447416 100 mg 100 miligramos
16407448 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493586 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17647
MedChemExpress Zoliflodacin (ETX0914;AZD0914) is a novel spiropyrimidinetrione bacterial DNA gyrase/topoisomerase inhibitor. Zoliflodacin has potent in vitro antibacterial activity against Gram-positive and Gram-negative organisms, including S. aureus with the MIC90 of 0.25 μg/mL.
Zoliflodacin (ETX0914
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zoliflodacin
Forma física Powder
CAS 1620458-09-4
Color Blanco
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H22FN5O7
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo ETX0914 AZD0914
Información de solubilidad DMSO : 140 mg/mL (287.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC(C12[C@]([C@H](C)O[C@H](C)C3)([H])N3C4=C(C=C5C(ON=C5N6C(OC[C@@H]6C)=O)=C4F)C2)=O)NC1=O
Peso molecular (g/mol) 487.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 487.44
Porcentaje de pureza 98.0%