Learn More
Zoledronic acid, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zoledronic Acid |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10N2O7P2/c8-5(15(9,10)11,16(12,13)14)3-7-2-1-6-4-7/h1-2,4,8H,3H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.9963 |