Learn More
Ácido zoledrónico monohidrato, Mikromol™
Descripción
Ácido zoledrónico monohidrato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zoledronic Acid Monohydrate |
| CAS | 165800-06-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Zoledronic Acid Monohydrate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C5 H10 N2 O7 P2 . H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Zoledronic Acid Monohydrate, P,P'-[1-Hydroxy-2-(1H-imidazol-1-yl)ethylidene]bisphosphonic acid hydrate (1:1), [1-Hydroxy-2-(1H-imidazol-1-yl)ethylidene]bisphosphonic acid monohydrate, Zoledronic acid hydrate, Zoledronic acid monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10N2O7P2.H2O/c8-5(15(9,10)11,16(12,13)14)3-7-2-1-6-4-7;/h1-2,4,8H,3H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14);1H2 |
| SMILES | O.OC(Cn1ccnc1)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (1-hidroxi-2-imidazol-1-il-1-fosfonoetil)fosfónico; hidrato |
| Mostrar más |