Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monohidrato de ácido zoledrónico
Código de producto. 16667062 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16667062 5 g 5 g
16657062 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16667062 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 466210050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00€
    142.65€ / 5 g
    Ahorro 31.35€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 165800-06-6 | C5H12N2O8P2, C5 H10 N2 O7 P2 . H2 O | 290.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 165800-06-6
Fórmula molecular C5 H10 N2 O7 P2 . H2 O
Specifications
Nombre del producto químico o material Monohidrato de ácido zoledrónico
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 290,11
Forma física Polvo cristalino
Tipo de producto Reactivo
Pureza De 97,5 a 102,5 % (sustancia seca) (valoración con NaOH)
compliance-icons
Product Identifier
  • Zoledronic acid monohydrate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Zoledronic acid monohydrate