Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monohidrato de ácido zoledrónico
Código de producto. 16657062 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16657062 1 g 1 g
16667062 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16657062 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 466210010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.80€
    44.65€ / 1 g
    Ahorro 5.15€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 165800-06-6 | C5H12N2O8P2, C5 H10 N2 O7 P2 . H2 O | 290.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 165800-06-6
Fórmula molecular C5 H10 N2 O7 P2 . H2 O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monohidrato de ácido zoledrónico
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 290,11
Forma física Polvo cristalino
Tipo de producto Reactivo
Pureza De 97,5 a 102,5 % (sustancia seca) (valoración con NaOH)
Clave InChI FUXFIVRTGHOMSO-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.OC(CN1C=CN=C1)(P(O)(O)=O)P(O)(O)=O
Nombre IUPAC [1-hydroxy-2-(1H-imidazol-1-yl)-1-phosphonoethyl]phosphonic acid hydrate
Peso molecular (g/mol) 290.11
compliance-icons
Nombre del producto
  • Zoledronic acid monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Zoledronic acid monohydrate