Learn More
Sal disódica del ácido zoledrónico tetrahidratada, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zoledronic Acid','Disodium Salt','Tetrahydrate |
| CAS | 165800-07-7 |
| Fórmula molecular | C5 H8 N2 O7 P2 . 2 Na . 4 H2 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10N2O7P2.2Na.4H2O/c8-5(15(9,10)11,16(12,13)14)3-7-2-1-6-4-7;;;;;;/h1-2,4,8H,3H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2 |
| SMILES | O.O.O.O.[Na+].[Na+].OC(Cn1ccnc1)(P(=O)(O)[O-])P(=O)(O)[O-] |
| Nombre IUPAC | disodio;hidroxi-[1-hidroxi-1-[hidroxi(óxido)fosforil]-2-imidazol-1-iletil]fosfinato;tetrahidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 388.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 388.0025 |