Learn More
Tocris Bioscience™ Zoledronic Acid
Descripción
Zoledronic Acid is a potent bisphophonate farnesyl diphosphate (FPP) synthase inhibitor (IC50 = 20 nM). Inhibits osteoclast-mediated bone resorption. Also inhibits Ras signaling and tumor growth, and induces apoptosis in pancreatic cancer cells. Reverses epithelial-mesenchymal transition and inhibits breast cancer cell renewal via inactivation of NF-κB.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ras GTPase Inhibitors |
| CAS | 118072-93-8 |
| Sinónimo | [1-Hydroxy-2-(1H-imidazol-1-yl)ethylidene]bisphosphonic acid |
| Cantidad | 10 mg |
| Solubilidad | Soluble to 50mM in 1.1eq. NaOH and to 3mM in water |
| Fórmula molecular | C5H10N2O7P2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.09 |
| Forma física | Sólido |
| Color | Off-white |
| Tipo de producto | Bioactive Small Molecule |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación.