Learn More
R&D Systems™ Zolantidine dimaleate
Descripción
A potent, selective and brain penetrating H2 receptor antagonist.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zolantidine dimaleate |
| Cantidad | 50 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 613.68 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 617.71 |