Learn More
Tocris Bioscience™ Zolantidine dimaleate
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18015252
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18015252 10 mg 10 miligramos
30001191 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18015252 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1070/10
Potent, centrally active H2 antagonist
A potent, selective and brain penetrating H2 receptor antagonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104076-39-3
Fórmula molecular C30H39N3O9S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zolantidine dimaleate
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 613.68
Pureza >98%
Peso molecular 617.71