Learn More
Clorhidrato de zolamina, LoGiCal
Código de producto. 30460946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30460946 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30460946 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3310.00
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material Zolamine Hydrochloride
CAS 1155-03-9
Nombres de analitos o componentes Zolamine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H21 N3 O S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,2-Ethanediamine, N1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-N2,N2-dimethyl-N1-2-thiazolyl-, hydrochloride (1:1), 1,2-Ethanediamine, N-[(4-methoxyphenyl)methyl]-N',N'-dimethyl-N-2-thiazolyl-, monohydrochloride (9CI), Thiazole, 2-[[2-(dimethylamino)ethyl](p-methoxybenzyl)amino]-, monohydrochloride (8CI), 194B, 2-[[2-(Dimethylamino)ethyl](p-methoxybenzyl)amino]thiazole hydrochloride, Wl 291, Zolamine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21N3OS.ClH/c1-17(2)9-10-18(15-16-8-11-20-15)12-13-4-6-14(19-3)7-5-13;/h4-8,11H,9-10,12H2,1-3H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.COc1ccc(CN(CCN(C)C)c2nccs2)cc1
Nombre IUPAC N'-[(4-metoxifenil)metil]-N,N-dimetil-N'-(1,3-tiazol-2-il)etano-1,2-diamina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 327.87
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.1172 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.