Learn More
Zofenoprilat Sal sódica (90%), Zofenoprilat Sal sódica (90%), TRC
Código de producto. 17950495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17950495 1 mg 1 miligramo
30136178 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17950495 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ5870501MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C15H18NNaO3S2
Peso molecular (g/mol) 347.43
Sinónimo (4S)-1-[(2S)-3-Mercapto-2-methyl-1-oxopropyl]-4-(phenylthio)-L-proline Sodium, [1(R*),2α,4α]-1-(3-Mercapto-2-methyl-1-oxopropyl)-4-(phenylthio)-L-proline Sodium;
Nombre IUPAC sodio; (2S,4S)-1-[(2S)-2-metil-3-sulfanilpropanoilo]-4-fenilsulfanilpirrolidina-2-carboxilato
SMILES O=C([C@H](C)CS)N1[C@@H](C(O[Na])=O)C[C@H](SC2=CC=CC=C2)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zofenoprilat Sodium Salt
CAS 1329569-13-2
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H19NO3S2.Na/c1-10(9-20)14(17)16-8-12(7-13(16)15(18)19)21-11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,10,12-13,20H,7-9H2,1H3,(H,18,19);/q;+1/p-1/t10-,12+,13+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.0626