Learn More
Zofenopril, MedChemExpress
Código de producto. 16436897
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16436897 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16436897 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108321
MedChemExpress Zofenopril is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor with an IC50 of 81 μM.
Zofenopril is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor with an IC50 of 81 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zofenopril
CAS 81872-10-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H23NO4S2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (11.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@H]1N(C([C@H](C)CSC(C2=CC=CC=C2)=O)=O)C[C@@H](SC3=CC=CC=C3)C1
Peso molecular (g/mol) 429.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 429.55
Porcentaje de pureza 98.81%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation