Learn More
Sal de calcio de zofenopril, TRC
Código de producto. 30138585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138585 10 mg 10 miligramos
30005759 5 mg 5 miligramos
30005807 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138585 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ58700010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81938-43-4
Fórmula molecular 2 C22 H22 N O4 S2 . Ca
Peso molecular (g/mol) 897.17
Sinónimo L-Proline, 1-[(2S)-3-(benzoylthio)-2-methyl-1-oxopropyl]-4-(phenylthio)-, calcium salt (2:1), (4S)-, L-Proline, 1-[3-(benzoylthio)-2-methyl-1-oxopropyl]-4-(phenylthio)-, calcium salt, [1(R*),2α,4α]-, SQ 26991, Zofenil, Zofenopril calcium, Zoprace
Nombre IUPAC calcio; (2S,4S)-1-[(2S)-3-benzoilsulfanil-2-metilpropanoil]-4-fenilsulfanilpirrolidina-2-carboxilato
SMILES [Ca+2].C[C@H](CSC(=O)c1ccccc1)C(=O)N2C[C@H](C[C@H]2C(=O)[O-])Sc3ccccc3.C[C@H](CSC(=O)c4ccccc4)C(=O)N5C[C@H](C[C@H]5C(=O)[O-])Sc6ccccc6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zofenopril Calcium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/2C22H23NO4S2.Ca/c2*1-15(14-28-22(27)16-8-4-2-5-9-16)20(24)23-13-18(12-19(23)21(25)26)29-17-10-6-3-7-11-17;/h2*2-11,15,18-19H,12-14H2,1H3,(H,25,26);/q;;+2/p-2/t2*15-,18+,19+;/m11./s1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 896.1606