Learn More
Zofenopril calcium, MedChemExpress
Código de producto. 16458406
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16458406 100 mg 100 miligramos
16444437 50 mg 50 miligramos
16428568 10 mg 10 miligramos
16411038 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16458406 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0655
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Zofenopril Calcium (SQ26991) is an antioxidant that acts as an angiotensin-converting enzyme inhibitor.
Zofenopril Calcium (SQ26991) is an antioxidant that acts as an angiotensin-converting enzyme inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zofenopril calcium
CAS 81938-43-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H22Ca0.5NO4S2
Cantidad 100 mg
Sinónimo SQ26991
Información de solubilidad DMSO : 2 mg/mL (4.46 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(N(C[C@@H](SC1=CC=CC=C1)C2)[C@@H]2C([O-])=O)[C@H](C)CSC(C3=CC=CC=C3)=O.[0.5Ca2+]
Peso molecular (g/mol) 448.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.58
Porcentaje de pureza 99.56%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration