Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcio de zofenopril |
| Cantidad | 100 mg |
| Solubilidad | Solubilidad de la solución acuosa: .. Otras solubilidades: soluble en DMSO, insoluble en metanol |
| Punto de fusión | De 249,0 °C a 251,0 °C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 448.58 |
| Clave InChI | NSYUKKYYVFVMST-LETVYOFWSA-L |
| SMILES | [Ca++].C[C@H](CSC(=O)C1=CC=CC=C1)C(=O)N1C[C@H](C[C@H]1C([O-])=O)SC1=CC=CC=C1.C[C@H](CSC(=O)C1=CC=CC=C1)C(=O)N1C[C@H](C[C@H]1C([O-])=O)SC1=CC=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | calcium bis((2S,4S)-1-[(2S)-3-(benzoylsulfanyl)-2-methylpropanoyl]-4-(phenylsulfanyl)pyrrolidine-2-carboxylate) |
| Peso molecular (g/mol) | 897.16 |