Learn More
Zoalene, TRC
Código de producto. 17922935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17922935 100 mg 100 miligramos
17982935 25 mg 25 miligramos
17933635 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17922935 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ584000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148-01-6
Fórmula molecular C8 H7 N3 O5
Peso molecular (g/mol) 225.16
Sinónimo Benzamide, 2-methyl-3,5-dinitro-, o-Toluamide, 3,5-dinitro- (6CI,8CI), 2-Methyl-3,5-dinitrobenzamide, 3,5-Dinitro-2-methylbenzamide, 3,5-Dinitro-o-toluamide, Coccidin, Coccidine A, Coccidot, Dinitolmide, Salcostat, Zoalene, Zoamix
Nombre IUPAC 2-metil-3,5-dinitrobenzamida
SMILES Cc1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dinitro-o-toluamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7N3O5/c1-4-6(8(9)12)2-5(10(13)14)3-7(4)11(15)16/h2-3H,1H3,(H2,9,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.0386
Porcentaje de pureza >95%