Learn More
Zoalene (500 ug/mL en metanol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dinitro-o-toluamide |
| CAS | 148-01-6 |
| Fórmula molecular | C8 H7 N3 O5 |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | Benzamide, 2-methyl-3,5-dinitro-, o-Toluamide, 3,5-dinitro- (6CI,8CI), 2-Methyl-3,5-dinitrobenzamide, 3,5-Dinitro-2-methylbenzamide, 3,5-Dinitro-o-toluamide, Coccidin, Coccidine A, Coccidot, Dinitolmide, Salcostat, Zoalene, Zoamix |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7N3O5/c1-4-6(8(9)12)2-5(10(13)14)3-7(4)11(15)16/h2-3H,1H3,(H2,9,12) |
| SMILES | Cc1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)N |
| Nombre IUPAC | 2-metil-3,5-dinitrobenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 225.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.0386 |
| Mostrar más |