missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ZNF8 Monoclonal Antibody (2C6)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15622255
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15622255 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15622255 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA524424

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Peptide Sequence: ELWVAERGTT QGCHPAWEPR SESQASRKEE GLPEEEPSHV TGREGFPTDA PYPTTLGKDR ECQSQSLALK EQNNLKQLEF GLKEAPVQDQ GYKTLRLRE.

Transcriptional repressor. May modulate BMP and TGF-beta signal transduction, through its interaction with SMAD proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZNF8
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 2C6
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica ZNF8
N.º de referencia del gen P17098
Alias de gen HF.18; Zfp128; zinc finger protein 272; zinc finger protein 8; zinc finger protein 8 (clone HF.18); zinc finger protein HF.18; ZNF8
Símbolos de los genes ZNF8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno ZNF8 (NP_066575.1, 82 a.a. ~ 180 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7554
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.