missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Znf672 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15625155
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15625155 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15625155 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA551230

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody detects endogenous levels of total ZNF672 protein.

May be involved in transcriptional regulation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Znf672
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.6 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica ZNF672
N.º de referencia del gen Q499Z4
Alias de gen 4930488P06Rik; 4930511N19Rik; FLJ22301; Zfp672; Zinc finger protein 672; ZN672; Znf672
Símbolos de los genes ZNF672
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Full length fusion protein of human ZNF672.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79894
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.