missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ZNF592 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15782111 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15782111 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15782111 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA554180

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: EVPVEEHFPE AGTNSGSPQG ARKGDESMTK ASDSSSPSCS SGPRVPKGAA PGSQTGKKQQ STALQASTLA PANLLPKAVH LANLNLVPHS VAASVTAKSS VQRRSQP Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 79%, Rat - 79%.

This gene is thought to play a role in a complex developmental pathway and the regulation of genes involved in cerebellar development. Mutations in this gene have been associated with autosomal recessive spinocerebellar ataxia. [provided by RefSeq, Jan 2011].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZNF592
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica ZNF592
N.º de referencia del gen Q92610
Alias de gen 8430405N24; A730014M16Rik; CAMOS; KIAA0211; mKIAA0211; SCAR5; Zfp592; Zfp-592; Zinc finger protein 592; ZNF592
Símbolos de los genes ZNF592
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human ZNF592. Recombinant protein control fragment (Product #RP-91689).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9640
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.