missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ZNF486 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15516811
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15516811 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15516811 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA540119

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody may cross-react with ZNF506 protein. Recommended positive controls: SK-N-SH and IMR-32 cells. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

ZNF486 belongs to the krueppel C2H2-type zinc-finger protein family. It contains 2 C2H2-type zinc fingers and 1 KRAB domain. ZNF486 may be involved in transcriptional regulation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZNF486
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 20% glycerol and 0.01% Thimerosal; pH 7
génica ZNF486
N.º de referencia del gen Q96H40
Alias de gen KRAB box only protein 2; KRAB domain only 2; KRAB domain only protein 2; KRBO2; Zinc finger protein 486; ZNF486
Símbolos de los genes ZNF486
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the N-terminus region of human ZNF486. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 90649
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.