Learn More
Invitrogen™ ZNF398 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16577331
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16577331 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16577331 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA589431
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: LPPGIKGDIP KVPVAFDDVS IYFSTPEWEK LEEWQKELYK NIMKGNYESL ISMDYAINQP DVLSQIQPEG EHNTEDQAGP EESEIPTDPS EEPGISTSDI L; Positive Samples: HeLa, 293T, Mouse testis, Mouse brain, Rat testis; Cellular Location: Nucleus.
Function as a transcriptional activator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ZNF398
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.06 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
génica ZNF398
N.º de referencia del gen Q8TD17
Alias de gen KIAA1339; P51; P71; ZER6; zinc finger DNA binding protein p52/p71; zinc finger DNA binding protein ZER6; zinc finger DNA-binding protein p52/p71; Zinc finger protein 398; zinc finger-estrogen receptor interaction, clone 6; ZNF398
Símbolos de los genes ZNF398
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 130-230 of human ZNF398 (NP_7337871).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57541
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG