missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ZNF345 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15763181 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15763181 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15763181 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA555262

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: NLTKHSIECS SFRGDWECKN QFERKQGSQE GHFSEMIFTP EDMPTFSIQH QRIHTDEKLL ECKECGKDFS FVSVLVRHQR IHTGEKPYEC KECGK Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 45%, Rat - 45%.

May be involved in transcriptional regulation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZNF345
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.4 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica ZNF345
N.º de referencia del gen Q14585
Alias de gen HZF10; zinc finger protein 345; Zinc finger protein HZF10; ZNF345
Símbolos de los genes ZNF345
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human ZNF345. Recombinant protein control fragment (Product #RP-89396).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25850
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.