missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ZNF337 Polyclonal Antibody

Código de producto. 15938134
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15938134 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15938134 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA565380

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: YSHLVSLGIYA EHVLRPKNLG LAHQRQQQLQ FSDQSFQSDT AEGQEKEKST KPMAFSSPPL RHAVSSRRRN SVVEIESSQG QRENPTEIDK VLKGIENSRW GA Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 23%, rat 27%.

This gene encodes a zinc finger domain containing protein. The function of this protein has yet to be determined. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Mar 2014].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZNF337
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.4 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica ZNF337
N.º de referencia del gen Q9Y3M9
Alias de gen Zinc finger protein 337; ZNF337
Símbolos de los genes ZNF337
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human ZNF337. Recombinant protein control fragment (Product #RP-104791).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26152
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.