Learn More
ZNF232 Antibody (PCRP-ZNF232-2B3) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Código de producto. 30163193
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30163193 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30163193 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP324043JF525
Mouse Monoclonal Antibody
ZNF232 Monoclonal antibody specifically detects ZNF232 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ZNF232
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-ZNF232-2B3
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen zinc finger protein 500, Zinc finger protein with KRAB and SCAN domains 18, ZKSCAN18KIAA0557
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa29-109) of human ZNF232 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7775
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a