Learn More
ZM39923 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16431467
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16431467 50 mg 50 miligramos
16425258 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16431467 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12589
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress ZM39923 hydrochloride is a JAK3 inhibitor, with a pIC50 of 7.1; ZM39923 hydrochloride also potently inhibits tissue transglutaminase (TGM2) with an IC50 of 10 nM.
ZM39923 hydrochloride is a JAK3 inhibitor, with a pIC50 of 7.1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ZM39923 hydrochloride
Forma física Solid
CAS 1021868-92-7
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H26ClNO
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 47 mg/mL (127.75 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (2.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C2C=CC=CC2=C1)CCN(C(C)C)CC3=CC=CC=C3.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 367.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.91
Porcentaje de pureza 99.86%