Learn More
ZM241385, MedChemExpress
Código de producto. 16497626
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497626 100 mg 100 miligramos
16483747 50 mg 50 miligramos
16450258 5 mg 5 miligramos
16417798 10 mg 10 miligramos
16401296 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16497626 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19532
MedChemExpress ZM241385 is a potent, high affinity and selective adenosine A2a receptor (A2AR) antagonist with a Ki value of 1.4 nM.
ZM241385 is a potent, high affinity and selective adenosine A2a receptor (A2AR) antagonist with a Ki value of 1.4 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ZM241385
CAS 139180-30-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H15N7O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (88.93 mM)
SMILES OC1=CC=C(CCNC2=NC3=NC(C4=CC=CO4)=NN3C(N)=N2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 337.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.34
Porcentaje de pureza 98.78%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death