Learn More
Tocris Bioscience™ ZM 447439
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18094482
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18094482 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18094482 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2458/10
Inhibits Aurora kinase B
Novel, selective ATP-competitive inhibitor of Aurora B kinase in vitro (IC50 values are 50, 250 and 1000 nM for Aurora B, C and A kinases respectively). Selective over a range of other kinases including cdk1 and PLK1 (IC50 > 10 μM). Inhibits cell division and displays selective toxicity towards proliferating tumor cells versus non-dividing cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ZM 447439
CAS 331771-20-1
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C29H31N5O4
Formula Weight (peso de la fórmula) 513.59
Pureza >99%
Peso molecular 513.598