Learn More
ZM-447439, MedChemExpress
Código de producto. 16479856
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16479856 50 mg 50 miligramos
16436047 5 mg 5 miligramos
16413328 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16479856 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10128
MedChemExpress ZM-447439 is an aurora kinase inhibitor with IC50s of 110 and 130 nM for aurora A and B, respectively.
ZM-447439 is an aurora kinase inhibitor with IC50s of 110 and 130 nM for aurora A and B, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ZM-447439
CAS 331771-20-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H31N5O4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (48.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(NC2=C(C(C=C3OCCCN4CCOCC4)=NC=N2)C=C3OC)C=C1)C5=CC=CC=C5
Peso molecular (g/mol) 513.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 513.59
Porcentaje de pureza 98.16%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease