Learn More
Thermo Scientific™ ZM-336372
Código de producto. 15457049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15457049 1 mg 1 miligramo
15447049 5mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15457049 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor J65730.M^
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Un inhibidor potente y específico de la proteína cinasa c-Raf
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 mg
Descripción Blanco apagado
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Un inhibidor potente y específico de la proteína cinasa c-Raf
CAS 208260-29-1
Fórmula molecular C23H23N3O3
Formula Weight (peso de la fórmula) 389,45
Sinónimo N-[5-(3-dimetilaminobenzamido)-2-metilfenilo]-4-hidroxibenzamida;
Sensibilidad Sensible a la luz
Tipo de producto ZM-336372
Formulario Sólido