Learn More
Tocris Bioscience™ ZM 241385
Descripción
Potent and highly selective A2A adenosine antagonist, with a pA2 of 9.02 for A2A receptors in guinea pig cardiac vasculature and fold selectivities of 1000, 91 and 500,000 over A1, A2B and A3 sites respectively. Active in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ZM 241385 |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 337.34 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 337.343 |
Título del producto
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?