Learn More
ZLN024 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16497148
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497148 10 mg 10 miligramos
16463177 50 mg 50 miligramos
16429687 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16497148 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16708A
MedChemExpress ZLN024 hydrochloride is an AMPK allosteric activator. ZLN024 directly activates recombinant AMPK α1β1γ1, AMPK α2β1γ1, AMPK α1β2γ1 and AMPK α2β2γ1 heterotrimer with EC50s of 0.42 μM, 0.95 μM, 1.1 μM and 0.13 μM, respectively.
ZLN024 hydrochloride is an AMPK allosteric activator. ZLN024 directly activates recombinant AMPK α1β1γ1, AMPK α2β1γ1, AMPK α1β2γ1 and AMPK α2β2γ1 heterotrimer with EC50s of 0.42 μM, 0.95 μM, 1.1 μM and 0.13 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ZLN024 hydrochloride
CAS 1883548-91-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H14BrClN2OS
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 46 mg/mL (127.18 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC1=CC=C(OCCSC2=NC=CC=N2)C(Br)=C1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 361.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.69
Porcentaje de pureza 98.54%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism