Learn More
ZLN005, MedChemExpress
Código de producto. 16437388
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16437388 10 mg 10 miligramos
16433417 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16437388 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17538
MedChemExpress ZLN005 is a potent activator of peroxisome proliferator-activated receptor-γ coactivator-1α (PGC-1α).
ZLN005 is a potent activator of peroxisome proliferator-activated receptor-γ coactivator-1α (PGC-1α).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ZLN005
CAS 49671-76-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H18N2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 22 mg/mL (87.88 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C1=CC=C(C2=NC3=CC=CC=C3N2)C=C1)(C)C
Peso molecular (g/mol) 250.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.34
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism