Learn More
ZL0420, MedChemExpress
Código de producto. 16494578
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494578 10 mg 10 miligramos
16447297 5 mg 5 miligramos
16410887 50 mg 50 miligramos
16403146 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16494578 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112149
MedChemExpress ZL0420 is a potent and selective bromodomain-containing protein 4 (BRD4) inhibitor with IC50 values of 27 nM against BRD4 BD1 and 32 nM against BRD4 BD2.
ZL0420 is a potent and selective bromodomain-containing protein 4 (BRD4) inhibitor with IC50 values of 27 nM against BRD4 BD1 and 32 nM against BRD4 BD2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ZL0420
CAS 2230496-80-5
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H16N4O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (421.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(N)=C(/N=N/C2=CC(CCC(N3)=O)=C3C=C2)C=C1C.[(E)]
Peso molecular (g/mol) 296.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.32
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation