Learn More
ZL006, MedChemExpress
Description
ZL006 is a potent inhibitor of nNOS/PSD-95 interaction, and inhibits NMDA receptor-mediated NO synthesis.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | ZL006 |
| CAS | 1181226-02-7 |
| Color | Earth Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C14H11Cl2NO4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 29 mg/mL (88.37 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC=C(NCC2=CC(Cl)=CC(Cl)=C2O)C=C1O |
| Peso molecular (g/mol) | 328.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 328.15 |
| Show More |