Learn More
ZK756326 dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16479786
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16479786 50 mg 50 miligramos
16475967 5 mg 5 miligramos
16474506 100 mg 100 miligramos
16442686 25 mg 25 miligramos
16403248 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16479786 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101038A
MedChemExpress ZK756326 dihydrochloride is a nonpeptide chemokine receptor agonist for the CC chemokine receptor CCR8.
ZK756326 dihydrochloride is a nonpeptide chemokine receptor agonist for the CC chemokine receptor CCR8.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ZK756326 dihydrochloride
CAS 1780259-94-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H30Cl2N2O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (116.45 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 27.5 mg/mL (64.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCCOCCN1CCN(CC2=CC=CC(OC3=CC=CC=C3)=C2)CC1.Cl.Cl
Peso molecular (g/mol) 429.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 429.38
Porcentaje de pureza 99.88%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death