Learn More
Tocris Bioscience™ ZJ 43
Código de producto. 18045892
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18045892 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18045892 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2675/10
Glutamate carboxypeptidase II and III (NAALADase, NAAG peptidase) inhibitor
ZJ 43 is a potent inhibitor of glutamate carboxypeptidase II and III (GCP II and III/NAAG peptidase/NAALADase) (Ki values are 0.8 and 23 nM respectively) that inhibits the hydrolysis of NAAG (IC50 = 2.4 nM) . Does not directly interact with NMDA or metabotropic glutamate receptors. Reduces neuronal degeneration in a rat model of traumatic brain injury (TBI) and reduces locomotor activity in the PCP-model of schizophrenia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[[[(1 S)-1-Carboxy-3-methylbutyl]amino]carbonyl]-L-glutamic acid
CAS 723331-20-2
Cantidad 10 mg
Solubilidad Soluble to 100mM in DMSO
Objetivo Carboxypeptidase Inhibitors
Fórmula molecular C12H20N2O7
Formula Weight (peso de la fórmula) Observed MW: 304.3
Pureza 95%
Para uso exclusivo en investigación