Learn More
Cloruro de circonilo octahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10656782 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10656782 5 g Frasco de vidrio 5 g
10676782 100 g Frasco de vidrio 100 g
10125693 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10656782 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 208370050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13520-92-8 | CH16Cl2O9 | 243.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13520-92-8
Fórmula molecular Cl2H16O9Zr
Peso molecular (g/mol) 322.24
Número MDL MFCD00149898
Clave InChI SDFOCNSOSARAKC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zirconyl chloride octahydrate, zirconium oxychloride octahydrate, zirconium chloride oxide octahydrate, dichlorooxozirconium octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate 8ci,9ci, cl2h16o9zr, dsstox_cid_29361, dsstox_rid_83477, dsstox_gsid_49402
PubChem CID 159678
Nombre IUPAC oxocirconio;octahidrato;diclorhidrato
SMILES O.Cl[Zr](Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconyl chloride octahydrate
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Fórmula lineal ZrOCl2·8H2O
Índice Merck 15, 10384
Información de solubilidad (10% in water) Clear to slightly hazy solution
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.25
Porcentaje de pureza 98%
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.91
Densidad 1.9100g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Zirconyl chloride octahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Zirconyl chloride octahydrate