Learn More
Zirconyl Chloride Octahydrate, 98%, Reagent grade, Honeywell™
Código de producto. 15622240 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15622240 5 g Poly Bottle 5 g
15602240 100 g Poly Bottle 100 g
15612240 500 g Poly Bottle 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15622240 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 2243165G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Grado de reactivo, 98%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13520-92-8
Fórmula molecular Cl2H16O9Zr
Peso molecular (g/mol) 322.24
Número MDL MFCD00149898
Clave InChI SDFOCNSOSARAKC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zirconyl chloride octahydrate, zirconium oxychloride octahydrate, zirconium chloride oxide octahydrate, dichlorooxozirconium octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate 8ci,9ci, cl2h16o9zr, dsstox_cid_29361, dsstox_rid_83477, dsstox_gsid_49402
PubChem CID 159678
Nombre IUPAC oxocirconio;octahidrato;diclorhidrato
SMILES O.Cl[Zr](Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconyl Chloride Octahydrate
Color Blanco
Cantidad 5 g
Fórmula lineal ZrOCl2 · 8H2O
Número UN UN3260
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.25g/mol
Porcentaje de pureza 98%
Grado Reactivo
Envase Poly Bottle
Aspecto Powder or crystals
Densidad 1.91g/cm3