Learn More
Alambre de circonio, 2,0 mm de diámetro, 99,2 % (base metálica sin Hf), Hf 4,5 % máx., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11370749
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 m
5 m
25 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
25 metros
5 metros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11370749 1 m 1 metro
11360749 5 m 5 metros
11350749 25 m 25 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11370749 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010588.G1
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-67-7
Fórmula molecular Zr
Peso molecular (g/mol) 91.22
Número MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clave InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nombre IUPAC circonio
SMILES [Zr]
Specifications
Nombre del producto químico o material Zirconium wire
Nombre de nota 2.0mm (0.08 in.) dia.
Cantidad 1 m
Olor Odorless
Peso ≈20.4g/m
Formulario Alambre, ≈20,4g/m
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin Hf), Hf 4,5 % máx.
Porcentaje de pureza 99.2%