Learn More
Alambre de circonio, 0,25 mm de diámetro, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11366547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 cm
250 cm
Tamaño de la unidad:
250 cm
50 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11366547 250 cm 250 cm
11356547 50 cm 50 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11366547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 000416.CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-01-2027
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-67-7
Fórmula molecular Zr
Peso molecular (g/mol) 91.22
Número MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clave InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nombre IUPAC circonio
SMILES [Zr]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium wire
Nombre de nota 0.25mm (0.01 in.) dia.
Cantidad 250 cm
Olor Odorless
Peso ≈0.32g/m
Formulario Alambre, ≈0,32g/m
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.95%