Learn More
Solución estándar de circonio, para AAS, 1 mg/ml Zr en 5 % de HF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10512031 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
10512031 100 mL 100 ML
1 options
Código de producto. 10512031 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 196471000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para espectroscopía de adsorción atómica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium standard solution
Nombre de nota 1 mg/ml Zr in 5% HF
Envase Frasco de plástico
CAS 7440-67-7, 7664-39-3, 7732-18-5
Forma física Líquido
Fórmula molecular Zr
Concentración 990 to 1010 μg/mL of Zr(4+) in 5% HF
Número MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Color Incolora
Clave InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Zr]
Nombre IUPAC circonio
Peso molecular (g/mol) 91.22
PubChem CID 23995
Cantidad 100 mL
ChEBI CHEBI:33342
Grado AAS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Zirconium standard solution, 1 mg/ml Zr in 5% HF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.