Learn More
Esponja de circonio, 99,5 %, Zr y Hf, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11305948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11305948 50 g 50 g
11395938 250 g 250 g
11385938 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11305948 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010441.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-67-7
Fórmula molecular Zr
Peso molecular (g/mol) 91.22
Número MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clave InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nombre IUPAC circonio
SMILES [Zr]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium
Color Gris
Aspecto Gray sponge
Densidad 6.506g/cm3
Cantidad 50 g
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Formulario Esponja, 0,8 a 25,4 mm