Learn More
Bolo de circonio, 6,35 mm de diámetro x 6,35 mm de longitud, 99,5 % (base metálica sin Hf), Hf nominal 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Zirconium slug |
| Nombre de nota | 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length |
| Cantidad | 25 g |
| Olor | Odorless |
| Peso | ≈1.31g/slug |
| Formulario | ≈1,31 g/bolo |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica sin Hf), Hf nominal 3 % |
| Porcentaje de pureza | 99.5% |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Hf nominal 3% |