Learn More
Bolo de circonio, 3,175 mm de diámetro x 6,35 mm de longitud, 99,5 % (base metálica sin Hf), Hf nominal 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11339068 50 g 50 g
11329068 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11339068 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042510.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-67-7
Fórmula molecular Zr
Peso molecular (g/mol) 91.22
Número MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clave InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nombre IUPAC circonio
SMILES [Zr]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium slug
Nombre de nota 3.175mm (0.125 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Cantidad 50 g
Olor Odorless
Peso ≈0.33g/slug
Formulario ≈0,33 g/bolo
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica sin Hf), Hf nominal 3 %
Porcentaje de pureza 99.5%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Hf nominal 3%