Learn More
Óxido de circonio, precursor polimérico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11335587 25 g 25 g
11345587 100 g 100 g
11325587 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11335587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042766.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Preparación de películas de óxido de circonio, electrolito sólido
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-23-4
Fórmula molecular O2Zr
Peso molecular (g/mol) 123.22
Número MDL MFCD00011310 MFCD01868884
Clave InChI MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
Nombre IUPAC dioxocirconio
SMILES O=[Zr]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium oxide
Nombre de nota Polymeric precursor
Color Amarillo hasta marrón
Forma física Líquido viscoso
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Información de solubilidad Soluble in alcohols
Olor Alcohol-like
Sensibilidad Moisture sensitive