Learn More
RETSCH Bolas de molienda de óxido de circonio
Código de producto. 10608751 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Disrupción de células y tejidos con 200.400 mm
MM 400
Molino de bolas enérgico Emax
Diámetro (métrico):
0,1 mm
0,5 mm
1 mm
2 mm
3 mm
5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 200
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Diámetro (métrico) unitSize
10608751 Disrupción de células y tejidos con 200.400 mm 2 mm cada uno
10216702 MM 400 5 mm paquete de 200
10492262 MM 400 3 mm paquete de 200
11964382 Molino de bolas enérgico Emax 0,5 mm cada uno
11984382 Molino de bolas enérgico Emax 1 mm cada uno
11974382 Molino de bolas enérgico Emax 0,1 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10608751 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 05.368.0089
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo de producto Bolas de molienda
Diámetro (métrico) 2 mm
Para utilizar con (equipo) Disrupción de células y tejidos con 200.400 mm
Material Óxido de circonio